Fontos dokumentumok
52630
Hexamethyldisiloxane
puriss., ≥98.5% (GC)
Szinonimák:
HMDSO
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
≥98.5% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
n20/D 1.377
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
sűrűség
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a modifying agent in the presence of ethanol/n-hexane solution for the preparation of hydrophobic and hydrophilic sodium silicate-based silica xerogels.
- To form the dielectric layers in the MIM(metal-insulator-metal) structure that is consisting of graphene quantum dots(GQDs) to prepare two-terminal NVM (non-volatile-memory) devices.
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
21.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?