Merck
324868
Sigma-Aldrich
Potassium trimethylsilanolate
90%, technical grade
Szinonimák:
Trimethylsilanol potassium salt
Méret kiválasztása
25 G
36 200,00 Ft
100 G
118 000,00 Ft
1 KG
1 090 000,00 Ft
36 200,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
36 200,00 Ft
100 G
118 000,00 Ft
1 KG
1 090 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiOK
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.29
Beilstein:
3560282
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
36 200,00 Ft
Készletenrészletek
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
Forma
powder
koncentráció
≤100%
mp
135-138 °C (lit.)
135-138 °C
SMILES string
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
[K+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
1S/C3H9OSi.K/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
LBKJNHPKYFYCLL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Potassium trimethylsilanolate can be used as a reagent in the:
  • Hydrolysis of nitriles to primary amides.[1]
  • Conversion of esters to carboxylic acids,[2] and dialkyl phosphonates to their monoalkyl phosphonates.[3]
  • Synthesis of E-alkenes,[4] and nitrocefin.[5]
It can also be used as a coupling promoter in cross-coupling reaction of aliphatic alkynylsilanols with aryl iodides.[6]
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Scope and limitations of sodium and potassium trimethylsilanolate as reagents for conversion of esters to carboxylic acids
Lovric M, et al.
Croatica Chemica Acta. Arhiv Za Kemiju, 80(1), 109-115 (2007)
Alkene synthesis: elimination of arenesulfinic acid from alkyl aryl sulfones using potassium trimethylsilanolate as base
Baker-Glenn CAG, et al.
Tetrahedron Letters, 46(43), 7427-7430 (2005)
Potassium trimethylsilanolate mediated hydrolysis of nitriles to primary amides
Merchant KJ
Tetrahedron Letters, 41(19), 3747-3749 (2000)
Tetrahedron Letters, 25, 5831-5831 (1984)
Cross-coupling of alkynylsilanols with aryl halides promoted by potassium trimethylsilanolate
Denmark SE and Tymonko SA
The Journal of Organic Chemistry, 68(23), 9151-9154 (2003)