Merck
335738
Sigma-Aldrich
Sodium trimethylsilanolate solution
1.0 M in THF
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiONa
Molekulatömeg:
112.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.897 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Na+].C[Si](C)(C)[O-]
InChI
1S/C3H9OSi.Na/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HSNUIYJWTSJUMS-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-19 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)