Merck
329347
Sigma-Aldrich
Ethanol-2,2,2-d3
99 atom % D
Szinonimák:
Ethyl alcohol-2,2,2-d3
About This Item
Lineáris képlet:
CD3CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
49.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.3611 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
sűrűség
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-FIBGUPNXSA-N
Általános leírás
Ethanol-2,2,2-d3 is an isotope-labeled analog of ethanol, wherein methyl protons are replaced by deuterium.
Alkalmazás
Ethanol-2,2,2-d3 can be used as a deuterated solvent in NMR-based research and analysis.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The orientations and dynamics of ethanol guest molecules in the clathrate of Dianin's compound: A 2H-nuclear magnetic resonance single crystal study
Bernhard T, et al.
Molecular Physics, 77, 1123-1152 (1992)