Merck
347434
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1-d2
98 atom % D
Szinonimák:
Ethyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CD2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
48.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.36 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
sűrűség
0.823 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(C)O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFQSCWFLJHTTHZ-CBTSVUPCSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)