Merck
175870
Sigma-Aldrich
Benzene-D6
"100%", 99.96 atom % D
Szinonimák:
Hexadeuterobenzene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6D6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.15
Beilstein:
1905426
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
izotóptisztaság
99.96 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
Forma
liquid
robbanási határérték
0.34-6.3 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.0100% water
water
törésmutató
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
sűrűség
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
Általános leírás
Benzene-d6 (C6D6) is a deuterated derivative of benzene. It is 100% isotopically enriched NMR (Nuclear Magnetic Resonance) solvent. It is widely employed in high resolution NMR studies due to its high chemical and isotopic purity. Its Soret coefficient S(T) has been measured by the transient holographic grating technique. Its first resonance Raman spectrum and infrared absorption intensities (in the range of 5000-450cm-1) have been reported. It participates in the synthesis of isotopically labeled samples.
Alkalmazás
Benzene-d6 may be used as a 1H and 13C-NMR solvent. It may also be used for the synthesis of isotopically labeled samples and for the internal calibration of benzene stock solution during headspace-solid-phase microextraction.
Javasolt termékek
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
12.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)