Fontos dokumentumok
343854
Methanol-d3
99.8 atom % D
Szinonimák:
1,1,1-Trideuteromethanol, Methyl-d3 alcohol
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
99.8 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
liquid
robbanási határérték
5.5-36.5 % (lit.)
technika/technikák
NMR: suitable
szennyeződések
≤0.05% water
water
törésmutató
n20/D 1.327 (lit.)
bp
65 °C (lit.)
sűrűség
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OKKJLVBELUTLKV-FIBGUPNXSA-N
Javasolt termékek
kiegészítő
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes,Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?