Merck
361011
Sigma-Aldrich
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H4N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
208 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
c1cnc2nn[nH]c2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-4-5(6-3-1)8-9-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQNDBXJTIJKJPV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine belongs to the class of triazolopyridine. It reacts with europium under solvothermal conditions in pyridine to yield the homoleptic framework containing EuII centers that are icosahedrally coordinated by the 12 nitrogen atoms of six chelating ligands. The surface-enhanced Raman (SER) spectra of 1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine adsorbed on silver hydrosols is studied in the region 3500-100cm-1.
Alkalmazás
1H-1,2,3-Triazolo[4,5-b]pyridine (1,2,3-Triazolo(5,4-b)pyridine) may be used:
  • as starting reagent in the synthesis of 2,4,8,10-tetranitro-5H-pyrido[3″,2″:4′,5′] [1,2,3] triazolo [1′,2′:1,2] [1,2,3]- triazolo [5,4-b]-pyridin-6-ium inner salt
  • in the pesticide synthesis
  • as an entry to mesoionic heteropentalene derivatives
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
(Infinity)3[Eu(Tzpy)2]: a homoleptic framework containing [Eu(II)N12] icosahedra.
Klaus Müller-Buschbaum et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(23), 4385-4387 (2007-05-05)
Yifang Zhang et al.
Talanta, 219, 121356-121356 (2020-09-06)
Chemical derivatization of glycans is a common strategy to increase the analytical performance of MALDI-MS-based glycan profiling techniques. Hydrazide, one of the most popular tags, offers important advantages including allowing purification-free procedures. Several hydrazides have thus been used for glycomics
The Chemistry of the [1, 2, 3] Triazolo [1, 5-a] pyridines: An Update.
Jones G and Abarca B.
Advances in Heterocyclic Chemistry, 100, 195-252 (2010)
Bull. Soc. Chim. Belg., 95, 1107-1107 (1986)
Helvetica Chimica Acta, 58, 1521-1521 (1975)