Fontos dokumentumok
8.18374
Sigma-Aldrich
Sodium tert-butylate
for synthesis
Szinonimák:
Sodium tert-butylate, Sodium-t-butoxide
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CONa
CAS-szám:
Molekulatömeg:
96.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
212-741-9
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥96.0% (acidimetric)
Forma
powder
mp
263 °C
térfogatsúly
400 kg/m3
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H9O.Na/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFRIHAYPQRLWNB-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Free NaOH: ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F
Lobbanási pont (C)
14 °C