Merck
327646
Sigma-Aldrich
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
97%
Szinonimák:
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethene, cis-Vinylenebis(diphenylphosphine)
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2PCH=CHP(C6H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
396.40
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
122-124 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)P(\C=C/P(c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22P2/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/b22-21-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCKJIJSEWKIXAT-DQRAZIAOSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)