Merck
287989
Sigma-Aldrich
1,6-Bis(diphenylphosphino)hexane
97%
Szinonimák:
1,6-Hexanediylbis[diphenylphosphine, Hexamethylenebis[diphenylphosphine]
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)2P(CH2)6P(C6H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
454.52
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
124-126 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
C(CCCP(c1ccccc1)c2ccccc2)CCP(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C30H32P2/c1(15-25-31(27-17-7-3-8-18-27)28-19-9-4-10-20-28)2-16-26-32(29-21-11-5-12-22-29)30-23-13-6-14-24-30/h3-14,17-24H,1-2,15-16,25-26H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GPORFKPYXATYNX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)