Merck
694215
Sigma-Aldrich
(S,S)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline
Szinonimák:
(S) QuinoxP®
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H28N2P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
form
solid
Minőségi szint
optikai aktivitás
[α]22/D +55°, c = 1 in chloroform
mp
100-105 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DRZBLHZZDMCPGX-FGZHOGPDSA-N
Jogi információk
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)