Merck
CDS020234
Sigma-Aldrich
2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-biphenyl
AldrichCPR
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H28P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
522.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3-c4ccccc4P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C36H28P2/c1-5-17-29(18-6-1)37(30-19-7-2-8-20-30)35-27-15-13-25-33(35)34-26-14-16-28-36(34)38(31-21-9-3-10-22-31)32-23-11-4-12-24-32/h1-28H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRTJBNJOHNTQBO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)