Merck
326739
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisiloxane
NMR grade, ≥99.5%
Szinonimák:
HMDSO
Méret kiválasztása
100 G
22 000,00 Ft
22 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 G
22 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiOSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
162.38
Beilstein:
1736258
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
22 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
NMR grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Teszt
≥99.5%
Forma
liquid
technika/technikák
NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.377 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
mp
−59 °C (lit.)
sűrűség
0.764 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
21.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Stavros Beteinakis et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(15) (2020-07-29)
Edible olive drupes (from Olea europaea L.) are a high-value food commodity with an increasing production trend over the past two decades. In an attempt to prevent fraud issues and ensure quality, the International Olive Council (IOC) issued guidelines for
Soham D Parikh et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110345-110345 (2020-01-12)
Carbon Nanotubes (CNTs) are known for effective adhesion, growth, and differentiation of bone, muscle, and cardiac cells. CNTs can provide excellent mechanical and electrical properties for cell scaffolding; however, loose CNTs can cause in-vivo toxicity. To suppress this risk, our
Magdalena M Dudek et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 25(18), 11155-11161 (2009-09-09)
The modification of cyclo-olefin polymer Zeonor by plasma-enhanced chemical vapor deposition to form a silica-like surface and evaluation of its application for lateral flow bioassays applications are discussed in this study. The SiOx layer was extensively characterized using contact angle
Vikram D Kodibagkar et al.
Magnetic resonance in medicine, 55(4), 743-748 (2006-03-01)
19F NMR spin-lattice relaxometry of hexafluorobenzene (HFB) has been shown to be a highly sensitive indicator of tumor oxygenation. In this study hexamethyldisiloxane (HMDSO) was identified as a proton NMR analog, and its potential as a probe for investigating dynamic
Tohru Hayakawa et al.
Biomaterials, 25(1), 119-127 (2003-10-29)
Plasma polymerized hexamethyldisiloxane (HMDSO) thin film was deposited onto titanium using a radio-frequency apparatus for the surface modification of titanium. A titanium disk was first polished using colloidal silica at pH=9.8. Plasma-polymerized HMDSO films were firmly attached to the titanium