Fontos dokumentumok
235679
Decamethyltetrasiloxane
97%
Szinonimák:
1,1,1,3,3,5,5,7,7,7-Decamethyltetrasiloxane, 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis(trimethylsiloxy)disiloxane, [Dimethyl(trimethylsilyloxy)silyl]oxy-dimethyl-trimethylsilyloxysilane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
194 °C (lit.)
mp
−68 °C (lit.)
sűrűség
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C10H30O3Si4/c1-14(2,3)11-16(7,8)13-17(9,10)12-15(4,5)6/h1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YFCGDEUVHLPRCZ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?