Fontos dokumentumok
87920
Tetramethylsilane
analytical standard, for NMR spectroscopy, ACS reagent
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
analytical standard
for NMR spectroscopy
Minőségi szint
gőznyomás
11.66 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.5% (GC)
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
n20/D 1.359
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
sűrűség
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?