Fontos dokumentumok
235709
Octamethyltrisiloxane
98%
Szinonimák:
1,1,1,3,3,5,5,5-Octamethyltrisiloxane, Dimethylbis(trimethylsiloxy)silane, Pentamethyl(trimethylsiloxy)disiloxane, Pentamethyl(trimethylsilyloxy)disiloxane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
sűrűség
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
84.2 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
29 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?