Fontos dokumentumok
235687
Hexamethylcyclotrisiloxane
98%
Szinonimák:
Cyclic (D3) permethylsiloxane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
134 °C (lit.)
mp
50-64 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Polysiloxanes by anionic ring-opening polymerization.
- Thin films by pulsed- plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD) for the application of insulating biomaterials.
- Dimethoxydimethylsilane by treating with dimethyl carbonate via deoligomerization using alkali metal hydroxide catalyst.
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
95.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
35 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?