Fontos dokumentumok
T24007
Tetramethylsilane
ACS reagent, NMR grade, ≥99.9%
Szinonimák:
TMS
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
NMR grade
Minőségi szint
gőznyomás
11.66 psi ( 20 °C)
Teszt
≥99.9%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
842 °F
robbanási határérték
0.34-6.3 %
technika/technikák
NMR: suitable
párolgási maradék
≤0.05%
törésmutató
n20/D 1.358 (lit.)
bp
26-28 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
sűrűség
0.648 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CZDYPVPMEAXLPK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A precursor to synthesize α-SiC by chemical vapor deposition.
- A reactant to synthesize 1,3,5,7-tetramethyladamantane from adamantane in the presence of aluminum chloride and dichloromethane.
- A solvent for the hydroaminomethylation of 1-octene with morpholine.
- A methylating reagent for the conversion of germanium tetrachloride to tetramethylgermanium, trimethylgermanium chloride, dimethylgermanium dichloride or methylgermanium trichloride.
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup