Fontos dokumentumok
444278
Decamethylcyclopentasiloxane
97%
Szinonimák:
2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-Decamethylcyclopentasiloxane, Cyclic dimethylsiloxane pentamer, Cyclo-decamethylpentasiloxane, Cyclomethicone pentamer 245, Decamethylpentacyclosiloxane
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.396 (lit.)
bp
90 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.958 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C10H30O5Si5/c1-16(2)11-17(3,4)13-19(7,8)15-20(9,10)14-18(5,6)12-16/h1-10H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMSXQFUHVRWGNA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- A greener solvent in synthetic chemistry applications.
- A monomeric unit for polymerization by various base catalysts to obtain polysiloxane polymer.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)