Platina katalizátorok
Eredményes platina katalizátorokat, pl. platina-dioxidot, más néven Adams′ katalizátort kínálunk, amelyet különböző funkciós csoportok hidrogénezésére és dehidrogénezésre használnak a szerves szintézisben. A reakció során platinafekete, az aktív Pt-katalizátor keletkezik. A platina katalízis felhasználása alkineken szinaddíciót eredményez, cisz-alként képezve. A platina katalizátorok felhasználásával végzett két legfontosabb átalakítás közé tartozik a nitrovegyületek hidrogénezése aminokká és a ketonok hidrogénezése alkoholokká. Figyelemre méltó, hogy az alkének redukciója nitrocsoportok jelenlétében a nitrocsoport redukciója nélkül is elvégezhető az Adams′ Pt katalizátorral. A platina katalizátorokat előnyben részesítik a palládium katalizátorokkal szemben, hogy minimalizálják a hidrogenolízist a nitrovegyületek aminokká történő redukciója során. Ez a Pt katalizátor fenilfoszfát-észterek hidrogenolízisére is használható, amely reakció palládium katalizátorokkal nem játszódik le.