Merck
275905
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate
98%
Szinonimák:
Tetraammineplatinum chloride hydrate, Tetraammineplatinum dichloride hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pt(NH3)4Cl2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
334.11 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
összetétel
Degree of hydration, ≤1
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
SMILES string
N.N.N.N.O.Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pt/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWBDNMCYHWRSOH-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Tetraammineplatinum(II) chloride hydrate can be used as a source of platinum:
  • To deposit layer of Pt electrode on Nafion membranes.
  • To be used as a coupling catalyst in the electron beam technology for the decomposition of volatile organic compounds.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electro-mechanical actuator with muscle memory.
Khaldi A, et al.
Journal of Material Chemistry A, 2(38), 8029-8034 (2014)
Novel hybrid technology for VOC control using an electron beam and catalyst.
Jeon EC, et al.
Research on Chemical Intermediates, 34(8-9), 863-870 (2008)
Fabrication and characterization of an ionic polymer-metal composite bending sensor.
Song DS, et al.
Macromolecular Research, 25(12), 1205-1211 (2017)