Fontos dokumentumok
377384
Tetraamminepalladium(II) nitrate solution
10 wt. % in H2O
Szinonimák:
Tetraamminedinitratopalladium, Tetraamminepalladium dinitrate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
koncentráció
10 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.348
sűrűség
1.04 g/mL at 25 °C
SMILES string
N.N.N.N.[Pd++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pd/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WIDMMNCAAAYGKW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?