Fontos dokumentumok
339881
Diamminedinitritoplatinum(II) solution
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
Szinonimák:
diamminebis(nitrito-κN) platinum
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
koncentráció
3.4 wt. % in dilute ammonium hydroxide
sűrűség
1.015 g/mL at 25 °C
SMILES string
N[Pt](N)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/2HNO2.2H3N.Pt/c2*2-1-3;;;/h2*(H,2,3);2*1H3;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAOUENTVTAXLPG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?