Merck
464813
Sigma-Aldrich
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate
Szinonimák:
Tetrammineplatinum dihydroxide hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pt(NH3)4(OH)2·xH2O
Molekulatömeg:
297.21 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
Minőségi szint
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Pt].N.O
InChI
1S/4H3N.3H2O.Pt/h4*1H3;3*1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YNZKWSKEPMJRMB-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate is an inorganic platinum catalyst generally used as a precursor for the preparation of platinum complexes.
Alkalmazás
Tetraammineplatinum(II) hydroxide hydrate can be used as a platinum precursor to synthesze Pt/CeO2 catalysts which is used in water-gas shift reaction.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Nanocrystalline Pt thin films prepared by electrostatic spray deposition for automotive exhaust gas treatment
Lintanf A, et al.
Solid State Ionics, 177(39-40), 3491-3499 (2007)
Transformation of ethylbenzene-m-xylene feed over MCM-22 zeolites with different acidities
Mih'alyi MR, et al.
Applied Catalysis A: General, 476, 19-25 (2014)
Comparison of the effects of the catalyst preparation method and CeO 2 morphology on the catalytic activity of Pt/CeO 2 catalysts for the water-gas shift reaction
Lee YL, et al.
Catalysis Science & Technology, 10(18), 6299-6308 (2020)