Merck
323438
Sigma-Aldrich
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Tetraamminepalladium(2+) dichloride monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Pd(NH3)4Cl2·H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
263.46
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
120 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.O.Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.4H3N.H2O.Pd/h2*1H;4*1H3;1H2;/q;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVCXSPJPERKPJS-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Tetraamminepalladium (II) chloride monohydrate is used as a precursor to synthesize palladium nanoparticles and Pd (II) complexes.
Alkalmazás
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate can be used as a:
  • Precursor for the synthesis of Pd nanoparticles on carbon supports, which is an efficient catalyst for the selective reduction of nitrite to nitrogen.
  • Starting material for the synthesis of a Pd (II) complex which can be immobilized on different substrates to create catalysts with high catalytic activity.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Selective reduction of nitrite to nitrogen with carbon-supported Pd--AOT nanoparticles
Perez-Coronado AM, et al.
Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 56(41), 11745-11754 (2017)
Immobilization of a Pd (II) complex on hydrophilic graphite oxide and its catalytic investigation in the Heck coupling reaction
Mastalir A, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 34(4), e5565-e5565 (2020)