Merck
319708
Sigma-Aldrich
Cyclopentanethiol
97%
Szinonimák:
Cyclopentyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
C5H9SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
102.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
0.96 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4902 (lit.)
bp
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
sűrűség
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
thiol
SMILES string
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
77.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
25 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)