Fontos dokumentumok
T32808
Thiophenol
97%
Szinonimák:
Benzenethiol, Phenyl mercaptan
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Asymmetric Michael addition to diisopropyl maleate in the presence of a catalytic amount of cinchonine to form (s)-(−)-diisopropyl phenylthiosuccinate, which can be further converted to (R)-(+)-3,4-epoxy-1-butanol.
- Regioselective and stereoselective 1,4-addition to alkenylidenecyclopropanes leading to endo- or cis-vinyl sulfide adducts, a key step in the synthesis of karahanaenone.
- Diastereoselective addition to (S)-N-(α,β-unsaturated carbonyl)-γ-[(trityloxy)methyl]-γ-butyrolactams to form the corresponding β-(phenylthio)carboxylates.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.