Fontos dokumentumok
108995
Methyl thioglycolate
95%
Szinonimák:
Methyl mercaptoacetate
Teszt
95%
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: [1,2]-Wittig Rearrangement
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
bp
42-43 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.187 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
thiol
SMILES string
COC(=O)CS
InChI
1S/C3H6O2S/c1-5-3(4)2-6/h6H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKIJJIMOAABWGF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- 3-carbomethoxy-4- oxotetrahydrothiopyran, 2- and 4-carbomethoxy-3-oxotetrahydrothiophene
- methyl thioglycolate and aminoethanethiol conjugated gold nanorods.
A General Strategy for Organocatalytic Activation of C–H Bonds via Photoredox Catalysis: Direct Arylation of Benzylic Ethers
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
132.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?