Merck
240249
Sigma-Aldrich
Thiophenol
≥99%
Szinonimák:
Benzenethiol, Phenyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
110.18
Beilstein:
506523
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥99%
gőzsűrűség
3.8 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Thiophenol can be used:
  • To prepare (3H-benzo[c][1,2]diselenol-3-yl)(phenyl)sulfane and β-lactones.
  • As a surface capping ingredient in the preparation Fe-doped ZnS nanoparticles exhibiting ferromagnetic properties.
  • As an oxygen scavenger in the N-deacetylation of chitin to yield chitosan C.
  • As an activator in the coupling reactions of carboxylic acids with isonitriles.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
122.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
50 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Synthesis, structure and reactivity of [o-(2, 6-diisopropylphenyliminomethinyl) phenyl] selenenyl selenocyanate (RSeSeCN) and related derivatives
Rakesh P, et al.
Dalton Transactions, 43(25), 9431-9437 (2014)
A practical and efficient method for the synthesis of .beta.-lactones
Danheiser RL and Nowick JS
The Journal of Organic Chemistry, 56(3), 1176-1185 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 1176-1176 (1991)
Synthesis and characterization of thiophenol passivated Fe-doped ZnS nanoparticles
Sambasivam S, et al.
Materials Science and Engineering, B, 150(2), 125-129 (2008)
Solid state structure of chitosan prepared under different N-deacetylating conditions
Prashanth KVH, et al.
Carbohydrate Polymers, 50(1), 27-33 (2002)
Cikkek
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.