Fontos dokumentumok
360511
4-Methyl-2-pentanone
ACS reagent, ≥98.5%
Szinonimák:
Isobutyl methyl ketone, Isopropylacetone, MIBK, Methyl isobutyl ketone
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
3.5 (vs air)
gőznyomás
15.7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
≥98.5%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
840 °F
robbanási határérték
1.2-8 %, 93 °F
szennyeződések
≤0.002 meq/g Titr. acid
≤0.100% water
párolgási maradék
≤0.0050%
szín
APHA: ≤15
clear
törésmutató
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- To prepare (R)-(-)-4-methyl-2-pentanol via asymmetric hydrogenation in the presence of silica-supported starch-polysulfosiloxane-platinum complex (SiO2-ST-Si-S-Pt).
- In the preparation of jet-fuel-range alkene [C10 and C11 branched alkanes] via aldol condensation reaction with furfural followed by hydrodeoxygenation reaction.
- Extracting agent for silver, gold and other rare elements from cyanide solutions.
Tulajdonságok és előnyök
- Low density
- Viscosity.
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
57.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
14 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?