Merck
641626
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
About This Item
Lineáris képlet:
C6H13MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
2.0 M in THF
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in THF
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-13.0 °F
Lobbanási pont (C)
-25 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)