Merck
346160
Sigma-Aldrich
Ethynylmagnesium chloride solution
0.5 M in THF
Szinonimák:
Chloromagnesium acetylide
About This Item
Lineáris képlet:
CH≡CMgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
0.5 M in THF
sűrűség
0.921 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cl[Mg]C#C
InChI
1S/C2H.ClH.Mg/c1-2;;/h1H;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Ethynylmagnesium chloride solution can be used:
  • To synthesize 1-ethynyldeoxyribose derivatives which can further undergo Sonogashira coupling with various aryl, heteroaryl, and metallocenyl derivatives.
  • In one of the key synthetic steps of substituted naphthostyrils.
  • In the preparation of propargylic ester precursor for the synthesis of 1,3-dienylphosphonates.
javasolt
Product No.
Leírás
Árazás
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
A novel and convenient method for the synthesis of substituted naphthostyrils
Liu J, et al.
Tetrahedron Letters, 44(12), 2545-2548 (2003)
New and efficient synthesis of 1, 3-dienylphosphonates by Palladium-catalyzed substitution of propargylic esters to diethyl phosphite
Liu X, et al.
Synthetic Communications, 43(19), 2622-2626 (2013)
Sonogashira reactions of α-and β-1-ethynyl-2-deoxyribosides: synthesis of acetylene-extended C-nucleosides
Bobula T, et al.
Tetrahedron, 66(2), 530-536 (2010)