Fontos dokumentumok
8.07050
Sigma-Aldrich
2-Propyn-1-ol
for synthesis
Szinonimák:
2-Propyn-1-ol, Propargyl alcohol, Propinol, Ethynyl carbinol
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
56.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
EC index szám:
203-471-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
10 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
365 °C
hatékonyság
56 mg/kg LD50, oral (Rat)
robbanási határérték
1.9-86.2 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
114-115 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 33 °C
oldhatóság
1000 g/L
sűrűség
0.95 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C3H4O/c1-2-3-4/h1,4H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
2-Propyn-1-ol for synthesis. CAS 107-19-7, pH 3 (500 g/l, H₂O, 20 °C).
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.948 - 0.950Identity (IR)passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
91.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
33 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)