Fontos dokumentumok
111279
4-Penten-1-ol
99%
Szinonimák:
2-Allylethyl alcohol
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.429 (lit.)
bp
134-137 °C (lit.)
sűrűség
0.834 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
allyl
hydroxyl
SMILES string
OCCCC=C
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2,6H,1,3-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?