Merck
282235
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium bromide solution
1.4 M in THF: toluene (1:3)
Szinonimák:
Bromomethylmagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
119.24
Beilstein:
3535220
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
1.4 M in THF: toluene (1:3)
sűrűség
1.018 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Mg]Br
InChI
1S/CH3.BrH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Methylmagnesium bromide is generally used as a Grignard reagent for C-C bond formation by reacting with the carbonyl groups of aldehydes and ketones.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system, Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Alcohols: Reactions and Synthesis
Organic Chemistry Study Guide: Key Concepts, Problems, and Solutions (2015)
Snahel Patel et al.
Journal of medicinal chemistry, 58(1), 401-418 (2014-10-24)
Dual leucine zipper kinase (DLK, MAP3K12) was recently identified as an essential regulator of neuronal degeneration in multiple contexts. Here we describe the generation of potent and selective DLK inhibitors starting from a high-throughput screening hit. Using proposed hinge-binding interactions