Fontos dokumentumok
110205
(±)-Propylene oxide
ReagentPlus®, ≥99%
Szinonimák:
(±)-Methyloxirane, 1,2-Epoxypropane
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
1378 °F
robbanási határérték
37 %
törésmutató
n20/D 1.366 (lit.)
bp
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
sűrűség
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-36.4 °F - Equilibrium method
Lobbanási pont (C)
-38 °C - Equilibrium method
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?