Fontos dokumentumok
SML2389
AP39
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(10-Oxo-10-(4-(3-thioxo-3H-1,2-dithiol-5-yl)phenoxy)decyl)triphenylphosphonium bromide, AP 39, AP-39
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
form
powder
szín
white to dark orange
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(OC1=CC=C(C2=CC(SS2)=S)C=C1)CCCCCCCCC[P+](C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.[Br-]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3