Merck
609269
Sigma-Aldrich
Choline chloride-15N
≥98 atom % 15N, ≥99% (CP)
Szinonimák:
Ethanaminium-15N
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH215N(CH3)3Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
140.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
≥98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
solid
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Cl-].C[15N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h7H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/i6+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SGMZJAMFUVOLNK-NWZHYJCUSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)