Merck
609005
Sigma-Aldrich
L-Serine-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2CH(15NH2)CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
form
solid
optikai aktivitás
[α]25/D +14.6°, c = 2 in 1 M HCl
technika/technikák
bio NMR: suitable
mp
222 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH2][C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTCFGRXMJLQNBG-GZPBOPPUSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 1
1 of 1
Vidhi Pareek et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6488), 283-290 (2020-04-18)
Metabolons, multiprotein complexes consisting of sequential enzymes of a metabolic pathway, are proposed to be biosynthetic "hotspots" within the cell. However, experimental demonstration of their presence and functions has remained challenging. We used metabolomics and in situ three-dimensional submicrometer chemical