Merck
331333
Sigma-Aldrich
Glycine-N,N,O-d3
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
D2NCH2CO2D
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
form
solid
mp
240 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
[2H]OC(=O)CN([2H])[2H]
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i/hD3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-ZRLBSURWSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)