Fontos dokumentumok
1.04169
Sigma-Aldrich
Glycine
buffer substance for electrophoresis
Szinonimák:
Gly, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
About This Item
Lineáris képlet:
NH2CH2COOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
75.07
Beilstein:
635782
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41105305
EC index szám:
200-272-2
NACRES:
NC.01
Teszt:
≥99.7% (perchloric acid titration)
technika/technikák:
electrophoresis: suitable
gőznyomás:
0.0000171 Pa ( 25 °C)
gőznyomás
0.0000171 Pa ( 25 °C)
Teszt
≥99.7% (perchloric acid titration)
Forma
solid
hatékonyság
7930 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
electrophoresis: suitable
pH
5.9-6.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
soluble 250 g/L
sűrűség
1.161 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
920 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Analízis megjegyzés
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99.7 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.02 %
Foreign amino acids: ≤ 0.1 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Suitability (as buffer substance for electrophoresis): passes test
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Az SDS-PAGE mintaelőkészítési kihívások okainak és megoldásainak azonosítása és az elektroforézis körülményeinek optimalizálása.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.