Fontos dokumentumok
299286
Ammonium-15N2 sulfate
98 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
form
solid
technika/technikák
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- In the quantitative protein expression profiling.
- In metabolomic analyses to identify the number of nitrogen atoms in each metabolite and to confirm biological origin.
- To determine the agronomic fertilizer nitrogen absorption efficiency by the coffee plant.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.