Merck
363006
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N acetate
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO215NH4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
78.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
form
solid
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC([O-])=O.[H][15N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USFZMSVCRYTOJT-IEOVAKBOSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Journal of the American Chemical Society, 107, 3706-3706 (1985)