Merck
299227
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled ammonia
About This Item
Lineáris képlet:
15NH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
18.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
0.6 (vs air)
Minőségi szint
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
99% (CP)
bp
−33 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
sűrűség
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Alkalmazás
Precursor to 15N labeled products of agrochemical interest.
Kiszerelés
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Standard products are packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressures at 21ºC are 20 psig for 1 L and 114 psig (liquified) for 10 L. These pressures are slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valve Z146951 or Z187224 recommended
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Flam. Gas 2 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
269.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
132 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
D J Barta et al.
Communications in soil science and plant analysis, 22(7-8), 729-753 (1991-01-01)
An electron microprobe with wavelength-dispersive x-ray spectrometry (WDS) was found to be useful for the determination of Ca concentrations in leaf tissue deficient in Ca. WDS effectively detected Ca concentrations as low as 0.2 mg/g dry wt in the presence