Merck
366536
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate-15N
98 atom % 15N
Szinonimák:
15N ammonium salt, 15N labeled ammonium nitrate
About This Item
Lineáris képlet:
NH415NO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Forma
solid
bp
210 °C (lit.)
mp
169 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
O[N+]([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3/i1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRORZGWHZXZQMV-YTBWXGASSA-N
Általános leírás
Ammonium nitrate-15N is an inorganic salt containing 15N isotope
Alkalmazás
Ammonium nitrate-15N is a commonly used compound in agriculture research as a tracer.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laurence V Bindschedler et al.
Phytochemistry, 69(10), 1962-1972 (2008-06-10)
Hydroponic isotope labelling of entire plants (HILEP) is a cost-effective method enabling metabolic labelling of whole and mature plants with a stable isotope such as (15)N. By utilising hydroponic media that contain (15)N inorganic salts as the sole nitrogen source
Sally Taylor et al.
Pest management science (2018-04-01)
Current insect resistance management plans rely on refuges of plants without Bacillus thuringiensis (Bt) toxins to provide a gene pool of unexposed insects. Insects from refuges must mate with insects from Bt maize to slow resistance evolution. We used stable