Fontos dokumentumok
348473
Ammonium-15N2 sulfate
10 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled ammonium sulfate, Diazanium-15N2 sulfate
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
10 atom % 15N
Minőségi szint
molekulatömeg
132.34 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the field of agriculture research.
- As a marker to identify the digestibility sites in animal cattle.
- In metabolic labeling and quantification of proteome dynamic studie.
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?