Merck
490814
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Szinonimák:
15N Labeled sodium nitrite
About This Item
Lineáris képlet:
Na15NO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
69.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352118
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
Forma
solid
mp
271 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Na+].[O-][15N]=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPXPTNMVRIOKMN-YTBWXGASSA-M
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Capilla Mata-Pérez et al.
Frontiers in plant science, 11, 962-962 (2020-07-28)
Nitro-fatty acids (NO2-FAs) are novel molecules resulting from the interaction of unsaturated fatty acids and nitric oxide (NO) or NO-related molecules. In plants, it has recently been described that NO2-FAs trigger an antioxidant and a defence response against stressful situations.