Merck
488003
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N chloride
60-80 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled ammonium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
15NH4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
54.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
60-80 atom % 15N
Minőségi szint
molekulatömeg
54.19 by atom % calculation (at 70 atom % 15N)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)