Merck
609390
Sigma-Aldrich
Ammonium-15N hydroxide solution
~14 N in H2O, 98 atom % 15N
Szinonimák:
15N Labeled ammonium hydroxide
About This Item
Lineáris képlet:
15NH4OH/H2O soln.
CAS-szám:
Molekulatömeg:
36.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
koncentráció
~14 N in H2O
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)